Key Documents
CLS431124
Corning® 大容量遠心チューブサポートクッション
別名:
遠心チューブサポート, 遠心チューブサポートクッション, 遠心チューブホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.11
物質
polyetherimide
無菌性
non-sterile
特徴
reusable
Holds 500 mL tubes
包装
pack of 1
case of 6
メーカー/製品名
Corning 431124
テクニック
centrifugation: suitable
gray
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.