Merck
Z514934
ゴムアダプタースリーブ、Kimax® High Strength 遠心チューブ用
別名:
45550-15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.11
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Kimble® 45550-15
Kimble®
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)