Merck
Z514861
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, capacity 15 mL
別名:
45500-15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass Type 1
特徴
RCF 13,100 × g
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Kimble®
外径 × L
18 mm × 102 mm
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
標準的なホウケイ酸遠心管より機械的強度を高めるために、チューブを化学的に強化してきました。50 mLのローターの空洞に付属品のゴムアダプタースリーブを入れて使用すると、これらのチューブは13,100 RCFまで遠心分離できます。チューブは300°Cまで耐えることができます。チューブがその中で破損したら、常にゴムアダプターを廃棄してください。
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z514861-6EA4061832902104