Merck
CLS430921
Corning® 50mL PP 遠心チューブ、自立式
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (CentriStar), case of 500
別名:
50mL遠心チューブ, 自立式遠心チューブ, 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
物質
cap (CentriStar)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
無菌性
sterile
sterile
特徴
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
包装
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430921
パラメーター
3000 × g max. RCF
外径 × L
29.1 mm × 114.9 mm
キャップ直径
35.2 mm
35.2 mm , approx.
キャパシティ
50 mL
clear tube
clear
フィッティング
cap (CentriStar)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Manufactured from virgin polypropylene
  • Temperature range from -80°C to 120°C
  • Tubes have a shelf life of 5 years
  • Leakproof CentriStarcap design ensures a tight seal
  • Easy-on/easy-off cap for ergonomic cap handling
  • Centrifuge tubes feature clear black printed graduations and large white marking spot
  • Certified nonpyrogenic Heavy-metal-free color concentrate
  • Meets USP standard
法的情報
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS430921-100EA4061833875940
CLS430921-500EA4061833887356