物質
natural
skirted bottom
無菌性
sterile
特徴
cap external threaded
graduations
包装
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4427S
パラメーター
9,500 × g max. RCF
キャップ直径
34.9 mm
キャパシティ
50 mL
チューブ直径
29 mm
適合性
suitable for (Centrifugation, vortexing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Conical, Skirted, Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
特徴および利点
- Conical Skirted Tube Volume- 50 mL
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations at 5 mL intervals
- Bulk wrap Sterile
- Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)