Key Documents
CLS430641
Sigma-Aldrich
コーニング®細胞培養フラスコ
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
別名:
フラスコ細胞培養, 培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
物質
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
無菌性
sterile
特徴
graduations
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 430641
最大容量
60 mL
表面積
75 cm2
有効容積
15-22.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
  • 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
  • 最適な細胞付着が得られるように処理されています
  • ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
  • 100%の完全性が確認されています
  • γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
推奨