Merck
CLS430512
Corning®ボトルトップ真空フィルター
cellulose acetate membrane, sterile, pore size 0.45 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
別名:
ボトルトップフィルター, 真空システム用フィルター, 研究用フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.24
物質
cellulose acetate membrane
orange adapter
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
cap: no
graduations
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 430512
フィルタの容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜直径
70 mm
ネック直径
33 mm
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
GL 33 bottle neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning製角型ボトルトップ真空フィルターシステムは、高い容量の酢酸セルロース(CA)膜を持ち、より高いろ過効率を示します。この新しいボトル/フィルターシステムは、細胞培養および/または組織培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過および保存用にデザインされています。
  • 45 mmのネックサイズのプラスチックまたはガラス製の培地瓶に適しています。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速くタンパク質結合が小さいので、細胞溶媒培地のろ過に適しています。
  • 角度の付いたホースコネクターにより、真空ラインの接続も簡単です。
  • 個々に包装され、滅菌済みで、非発熱性の試験済み。
  • それぞれのシステムは膜材料とポアサイズがユニットにプリントされており、膜のタイプ別に色分けされているので、製品の識別が容易です。
  • 使用期限はろ過漏斗と出荷箱に記載されています。
  • 膜の使用期限は製造されてから3年です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS430512-6EA
CLS430512-12EA4061831708530