Merck
CLS430049
Corning®ボトルトップ真空フィルター
Nylon membrane, sterile, pore size 0.2 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
別名:
ボトルトップフィルター, 真空システム用フィルター, 研究用フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polystyrene housing
red adapter
無菌性
sterile
特徴
cap: no
graduations
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 430049
フィルタの容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜直径
70 mm
ネック直径
45 mm
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
GL 45 bottle neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning製角型ボトルトップ真空フィルターは、ガラスまたはポリスチレンの培養瓶において、細胞培養および/または組織培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過用にデザインされています。ボトルトップ真空フィルターは、0.2 μmポアで33.2 cm2ナイロン膜(NY)付き500 mLのポリスチレンフィルター漏斗と、45 mm直径のポリエチレンネックアダプター(ホースコネクター付き)から構成されています。
Corning製角型ボトルトップ真空フィルターシステムは、高い容量のナイロン膜(NY)を持ち、より高いろ過効率を示します。この新しいボトル/フィルターシステムは、細胞培養および/または組織培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過および保存用にデザインされています。
  • 45 mmのネックサイズのプラスチックまたはガラス製の培地瓶に適しています。
  • ナイロン(NY)膜は本来親水性で、界面活性物質不含で、抽出物の発生は最低レベルです。
  • 角度の付いたホースコネクターにより、真空ラインの接続も簡単です。
  • 個々に包装され、滅菌済みで、非発熱性の試験済み。
  • それぞれのシステムは膜材料とポアサイズがユニットにプリントされており、膜のタイプ別に色分けされているので、製品の識別が容易です。
  • 使用期限はろ過漏斗と出荷箱に記載されています。
  • 膜の使用期限は製造されてから3年です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)