特徴
8-channel
メーカー/製品名
Corning 4080
容積測定範囲
0.5-10 μL
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor is designed for universal fit with all common brands of pipet tips.
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty.
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Fully autoclavable and UV resistant.
- Adjustable tip ejector.
- Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
- Inclusive of key for easy in-house calibration.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)