Merck
CLS4071
Corning® Lambda® プラス シングルチャンネルピペッター
volume 0.5-10 μL
別名:
single-channel pipettor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
autoclavable
single-channel
メーカー/製品名
Corning 4071
容積測定範囲
0.5-10 μL
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)