Merck
CLS3994
Corning® 96ウェルプレート、ハーフエリア
flat bottom clear, white polystyrene, NBS (non-binding surface), bag of 5, non-sterile, lid: no
別名:
96 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
bag of 5
pkg of 5 inner package
メーカー/製品名
Corning 3994
サイズ
96 wells
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)