Key Documents
CLS3968
Corning® CellSTACK®アクセサリー
vented cap
別名:
Corning セルスタック細胞培養チャンバー, 組織培養チャンバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
high-density polyethylene
無菌性
sterile
特徴
disposable
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 3968
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 33 mmのねじ切りキャップ
  • ベントキャップは0.2 μmポアの湿潤不可(疎水性)膜を備えており、キャップに直接シールされています。
  • 最小限の汚染リスクにおいてガス交換ができます。
  • ガンマ線滅菌済み
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.