物質
flat bottom
white bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
bag of 20
メーカー/製品名
Corning 3917
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
色
white
適合性
suitable for (cell culture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate have Flat bottom with a working volume of 75 to 200 μL.
- Opaque white polystyrene walls.
- Display low background luminescence and fluorescence.
- Non-reversible lids with condensation ring to reduce contamination.
- Nonpyrogenic and sterilized by gamma radiation.
- Individual alphanumeric codes enable well identification.
- Hydrophilic surface and negatively charged optimally for cell attachment and growth.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)