Merck
CLS353296
Corning® Falcon® Microplate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom white wells, sterile
別名:
Microplate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
flat bottom white wells
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
wells 96
物質
flat bottom white wells
無菌性
sterile
特徴
lid
wells 96
包装
case of 50 ea (10 packs of 5)
メーカー/製品名
Corning 353296
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Falcon® 96 Well White Flat Bottom TC-Treated Microtest Assay Plate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case
アプリケーション
Assay
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)