物質
flat bottom
polystyrene
white wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
BRAND 781912
サイズ
330 μL
96 wells
有効容積
330 μL
色
white, with transparent bottom
適合性
suitable for (bacteriological assays)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For cultivation of suspension cell lines.Especially suited for cell cultures, when adhesion is not desired.Optimized surface characteristics reduce cell adhesion and protein adsorption, minimizing enzyme and cellular activation.Inhibits early differentiation of stem cells.Clearly distinguishable through the color code: orange, embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates.PS, sterile, with lids.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)