Merck
CLS353910
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
round clear polystyrene, lid: no, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
round clear polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
メーカー/製品名
Corning 353910
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
サイズ
96 well
結合型
cell culture treated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS3539104065269103677