物質
clear bottom
polypropylene
round bottom clear
無菌性
sterile
特徴
individually wrapped
lid
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3879
最大容量
320 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
色
clear
適合性
suitable for (for cell culture applications; growing cells in stationary suspension)
結合型
non-treated surface
詳細
96ウェルの標準ポリプロピレン製プレートです。静止懸濁液中での細胞増殖や、少ない細胞付着が必要とされるその他の細胞培養用途向けにデザインされています。
注意:この製品はCLS3790の交換品として推奨しています。
- 静止懸濁液中での細胞増殖や、少ない細胞付着が必要とされるその他の細胞培養応用向けにデザインされています。
- 丸底ウェルで、全容量は330 μL
- 使用時の推奨容量は75~200 μL
- 溶媒耐性のあるポリプロピレン製なので、多くの一般的な有機溶媒(DMSO、エタノール、メタノールなど)と使用できます。
- コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
- ガンマ線で滅菌しており、非発熱性の試験済み
- 認識用の英数字コードを各ウェルに印字
- 個別包装
注意:この製品はCLS3790の交換品として推奨しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
P S B Costa et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 96(3), 114870-114870 (2020-01-21)
Continuous hemodialysis system monitoring is necessary to prevent microorganism growth and health problems. This study evaluates single- and dual-species biofilm formation in microtiter plates by using dialysis solutions under aerobiosis or 5% CO2 atmosphere. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of