物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
bag of 20
メーカー/製品名
Corning 3875
サイズ
96 wells
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
色
black
適合性
suitable for tissue
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
特徴および利点
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate Flat bottoms with opaque walls enable minimal well-to-well crosstalk.
- 190 μL total volume and nonpyrogenic
- Reduced contamination aided by nonreversible lids with condensation rings
- Sterilized by gamma radiation
- Enables minimal background fluorescence and/or luminescence
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)