Merck
CLS3859BC
Corning® 1536ウェルプレート、バーコード付き
black polystyrene plate, sterile, lid
別名:
1536 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black polystyrene plate
polystyrene plate
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 10
case of 50
最大容量
12.5 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
8 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
®汎用バーコード付き1536ウェルプレート
汎用バーコード付きCorning 1536ウェルプレートを発売しました。コード128バーコードフォーマットであるため、ほとんどのバーコードスキャンシステムおよびソフトウェアシステムに適合します。混乱を避けるために、マイクロプレートウェルの表面処理はバーコードの中の人間の可読部分で簡単に見分けがつきます。
  • 耐熱温度範囲:-80~+52°C
  • ウェル底部からプレート底部までの距離は2.8 mm
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に好適
マイクロプレートの特長
  • 低バックグラウンド蛍光と強化された信号強度による信号の優れたダイナミックレンジ
  • 極めて平坦なため、プレート内およびプレートの間のばらつきを最小化
  • 平底のウェルは、自動化された分注器に適合
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性。受動的相互作用により生体分子と結合。
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に好適(結合能は約100~200 ng IgG/cm²)
  • 使用時の容量は 10 μL以下
バーコードの詳細
Corningバーコードラベルは、最適可読性、耐薬品性、および温度変化に対する品質を試験しています。
  • 研究室でよく使用される試薬(100% DMSO、メタノール、エタノール、酢酸エチル、塩化メチレン、イソプロパノール、アセトニトリル、エタノール/水/TFA、水酸化ナトリウム、塩酸)に耐性
  • 耐熱温度範囲:-80~+52°C
技術的詳細
  • バーコードラベリング仕様
  • ラベルサイズ:2.75インチ x 0.25インチ
  • コード128
  • コード39
  • 10ミルの狭いバーエレメント(x寸法=0.010インチ)
Bar Code Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
  • Resistant to commonly used laboratory reagents (100% DMSO, Methanol, Ethanol, Ethyl Acetate, Methylene Chloride, Isopropanol, Acetronitrile, Ethanol/Water/TFA, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid)
  • Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
Technical Details
  • Bar Code labeling specifications
  • 2.75" x 0.25" label size
  • Code 128
  • Code 3 of 9
  • 10 mil narrow bar element (x-dimension = 0.010")
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)