Merck
CLS3824
Corning® 384 well microplate, low volume
NBS (non-binding surface), white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 ウェルプレート(低容量), 384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
flat bottom
white bottom
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3824
サイズ
384 well
ウェル
384 wells , low volume
有効容積
5-40 μL
white
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 丸型のウェルデザインで固定、白色の平底。
  • ウェル底部からプレート底部までの高さは2.8 mm。
  • 384ウェルフォーマットでの小規模な蛍光ホモジニアスアッセイに最適。
  • Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS(ノンバインディングサーフェス)」を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制。
  • 低濃度溶液におけるタンパク質および核酸の結合防止、アッセイのS/N比向上に最適
注:384ウェルフォーマットでの蛍光ホモジニアスアッセイに適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ji Hyun Seo et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 176-176 (2020-06-07)
Glucocorticoids (GCs) are anti-inflammatory drugs widely used to treat acute and chronic inflammatory diseases. However, despite their excellent efficacy, the long-term use of GCs is relatively limited owing to their adverse effects. Recent studies have sought to reduce these adverse