Merck
CLS3235
Corning® CellCube Double-T Tubing Manifold
3/8”ID Thermoelastic Tubing, 4 Aseptic Connectors, sterile
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
無菌性
sterile
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Corning 3235
関連するカテゴリー
アプリケーション
Adherent Cell Scale Up
特徴および利点
  • CellCube Double-T Manifold
  • 4 Aseptic Connectors
  • Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.