Merck
CLS3801
Corning® Costar® 12 mm , 10 μm pore size , 1.12 cm2 , cell growth area plates
0.4 μm pore size clear polystyrene plate, polyester membrane, flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
別名:
細胞培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
製品名
Corning® Costar® Snapwell 細胞培養インサート, 12 mm Snapwell Insert with 0.4 μm pore, pore density 4 x 106 pores/cm2, polyester membrane, TC-treated, sterile, 24/cs
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
無菌性
sterile
特徴
lid
plate format: 6 well
包装
case of 24
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 3801
膜直径
12 mm
膜厚
10 μm
表面積
1.12 cm2 , cell growth area
ポアサイズ
0.4 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Costar® Snapwell細胞培養インサート
Snapwellは、取り外し可能なリングが支持する組織培養処理された12 mmの膜を含むTranswell培養インサートを改変したものです。細胞が増殖して集まったら、このリングを垂直または水平の拡散チャンバーに置きます。
  • 取り外し可能なリングで支持された直径 12 mm、孔径 0.4 μmのポリカーボネート膜を含む改変Transwell透過性支持体
  • 細胞が増殖してSnapwellインサート上に集まったら、このリングを垂直または水平の拡散チャンバーに置くことができます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
  • 6ウェルプレートに封入
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)