ECM508
QCM 化性細胞遊走アッセイ、24 ウェル(8 µm)、比色分析
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with colorimetric detection.
別名:
cell migration assay, colorimetric chemotaxis assay
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
おすすめの製品
品質水準
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
QCM
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
アプリケーション
CHEMICON QCM 24ウェル遊走アッセイは、走化性細胞遊走の研究に理想的です。 各 Chemicon 遊走アッセイキットには、24サンプルの評価に十分な試薬が含まれています。 このアッセイの定量的性質は、特に薬剤のスクリーニングに有用です。
CHEMICON QCM 24 ウェル遊走アッセイは、研究のみを目的としており、診断用途では使用できません。
CHEMICON QCM 24 ウェル遊走アッセイは、研究のみを目的としており、診断用途では使用できません。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
包装
24ウェル
構成
滅菌24ウェル細胞遊走プレートアセンブリ:(部品番号 90333) 1 プレートあたり 12 個のインサートを含む 24 ウェルプレート 2 枚(合計 24 インサート/キット)。
細胞染色液:(部品番号 90144)20 mL ボトル1本。
抽出緩衝液:(部品番号 90145)20 mL ボトル 1本。
綿棒:(部品番号 10202)各50本。
ピンセット:(部品番号 10203) 各1個。
細胞染色液:(部品番号 90144)20 mL ボトル1本。
抽出緩衝液:(部品番号 90145)20 mL ボトル 1本。
綿棒:(部品番号 10202)各50本。
ピンセット:(部品番号 10203) 各1個。
保管および安定性
キット材料は2~8°Cで使用期限日まで保存できます。 冷凍しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Su Jin Hwang et al.
Scientific reports, 6, 21596-21596 (2016-02-18)
Brain metastasis is the most common type of intracranial cancer and is the main cause of cancer-associated mortality. Brain metastasis mainly originates from lung cancer. Using a previously established in vitro brain metastatic model, we found that brain metastatic PC14PE6/LvBr4
Tieqiang Zhao et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(12), H1719-H1726 (2013-04-16)
Platelet-derived growth factor (PDGF)-D is a newly recognized member of the PDGF family with its role just now being understood. Our previous study shows that PDGF-D and its receptors (PDGFR-β) are significantly increased in the infarcted heart, where PDGFR-β is
Sonja Suvakov et al.
Biology of sex differences, 10(1), 49-49 (2019-09-16)
Preeclampsia is a pregnancy-specific hypertensive disorder characterized by impaired angiogenesis. We postulate that senescence of mesenchymal stem cells (MSC), multipotent cells with pro-angiogenic activities, is one of the mechanisms by which systemic inflammation exerts inhibitory effects on angiogenesis in preeclampsia.
The L6 domain tetraspanin Tm4sf4 regulates endocrine pancreas differentiation and directed cell migration.
Keith R Anderson,Ruth A Singer,Dina A Balderes,Laura Hernandez-Lagunas et al.
Development null
Presenilin 1/gamma-secretase is associated with cadmium-induced E-cadherin cleavage and COX-2 gene expression in T47D breast cancer cells.
Chang Seok Park,Ohn Soon Kim,Sang-Moon Yun,Sangmee A Jo,Inho Jo,Young Ho Koh
Toxicological Sciences null