Merck
ECM509
Sigma-Aldrich
QCM走化性細胞遊走アッセイ 24ウェル(8 µm) 蛍光測定
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with fluorescent detection.
別名:
cell migration assay, fluorometric chemotaxis assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
QCM
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
アプリケーション
Chemicon® QCM 24 ウェル遊走アッセイは、走化性細胞遊走の研究に理想的です。 各 Chemicon 遊走アッセイキットには、24サンプルの評価に十分な試薬が含まれています。 このアッセイの定量的性質は、特に薬剤のスクリーニングに有用です。
CHEMICON QCM 24 ウェル遊走アッセイは、研究のみを目的としており、診断用途では使用できません。
QCM 24 ウェル遊走アッセイは、走化性細胞遊走の研究に理想的です。 このアッセイでは 8 ミクロンの孔径を備えた 24 ウェルプレートを使用し、蛍光検出を行います。
研究カテゴリー
細胞構造
包装
24ウェル
構成
滅菌24ウェル細胞遊走プレートアセンブリ:(部品番号 90333) 1 プレートあたり 12 個のインサートを含む 24 ウェルプレート 2 枚(合計 24 インサート/キット)。
細胞剥離溶液:(部品番号:90131)16 mLボトル 1本。
4倍濃縮細胞溶解緩衝液:(部品番号:90130) 16 mLボトル1本。
CyQUANTâ GR 色素 1:(部品番号:90132)バイアル 1 本-75 μL
ピンセット:(部品番号 10203) 各1個。
保管および安定性
キット材料は2~8°Cで使用期限日まで保存できます。 冷凍しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Jan Code
ECM509:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yukuan Feng et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 47(15), 2353-2363 (2011-06-18)
Vascular endothelial growth factor C (VEGF-C) expression is associated with the malignant tumour phenotype making it an attractive therapeutic target. We investigated the biological roles of VEGF-C in tumour growth, migration, invasion and explored the possibility of VEGF-C as a
Santosh Kumar Guru et al.
Cancer research, 75(14), 2886-2896 (2015-05-16)
Tumor angiogenesis is a validated target for therapeutic intervention, but agents that are more disease selective are needed. Here, we report the isolation of secalonic acid-D (SAD), a mycotoxin from a novel source that exhibits potent antiangiogenic antitumor activity. SAD
Dang Chao et al.
Oncology reports, 45(6) (2021-04-14)
Stomatin‑like protein 2 (SLP‑2) is associated with poor prognosis in several types of cancer, including pancreatic cancer (PC); however, the molecular mechanism of its involvement remains elusive. The present study aimed to elucidate the role of this protein in the development
Colleen T Skau et al.
Cell, 167(6), 1571-1585 (2016-11-15)
Cell migration in confined 3D tissue microenvironments is critical for both normal physiological functions and dissemination of tumor cells. We discovered a cytoskeletal structure that prevents damage to the nucleus during migration in confined microenvironments. The formin-family actin filament nucleator