Merck
CLS3775
Corning® CrystalEX 384 ウェルタンパク質結晶化プレート
cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルタンパク質結晶化プレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート, タンパク質結晶化プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
clear cyclic olefin copolymer (COC) plate
cyclic olefin copolymer (COC)
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
plate format: 384 well standard (1 protein well/reservoir well)
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3775
リザーバー容積
105 μL
サイズ
384 wells
ウェル容積
4 μL , protein well volume
適合性
suitable for (cell cuture)
詳細
Corning®CrystalEX384ウェルタンパク質結晶化プレート
  • 結晶スクリーニングの完全自動化用にデザインされた384ウェルマイクロプレートで、384ウェルマイクロプレートの底面積とウェル位置に関する業界基準を満たしています。
  • 192のリザーバーウェル(105 μL/ウェル)と192の対応するタンパク質ウェル(4 μL/ウェル)を特色としています。
  • リザーバーウェルとタンパク質ウェルは、マルチヘッド分注装置(最大96ウェルヘッド)に適合するよう配列されています。
  • 新開発のポリマーを材質として採用。アセトン、酢酸、ブタノン、エタノール、イソプロパノール、メタノール、DMSO、硝酸(65%)、硫酸(40%)、塩酸(36%)、アンモニア水(33%)といった一般的な溶媒に対し高耐性
  • 低いバックグラウンド偏光と高い透明度により、偏光のもと、バックグラウンド干渉が最小限に抑えられた条件でタンパク質の結晶を観察することが可能
  • ポリマーの低い吸水性により、滴下後のタンパク質の損失を抑制
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
CrystalEX is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)