Key Documents
CLS3748
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 x 8 キャップストリップ
別名:
1 x 8キャップストリップ, 8ウェルストリップキャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
包装
pack of 125
pack of 1250
メーカー/製品名
Corning 3748
テクニック
PCR: suitable
assorted colors
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 × 8キャップストリップ
  • 薄壁のポリプロピレン製で、すべてのThermowell GOLD 1 × 8ウェルPCRストリップおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するよう設計
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • 121°Cでオートクレーブが可能
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.