Merck
R8509
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
8-Position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
別名:
wire tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
特徴
Holds 8 x 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18794-0000
サイズ
15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm
ウェルサイズ
30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2