Key Documents
CLS3736
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 6 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
別名:
ウェルプレート, マルチウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
物質
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
pkg of bulk pack
メーカー/製品名
Corning 3736
サイズ
6 wells
ウェル容積
16.8 mL
ウェル有効容積
1.9-2.9 mL
clear
適合性
suitable for (cell culture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Certified nonpyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC