Merck
CLS351143
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 12 well, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
物質
flat clear polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Corning 351143
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
サイズ
12 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.