Merck
CLS351146
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 6 well, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
flat clear polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Corning 351146
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
サイズ
6 well
結合型
cell culture treated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)