Key Documents
CLS3724
Corning® 1536ウェルプレート
flat bottom black polystyrene wells, non-treated, non-sterile, lid: no
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート, HTSプレート, TC-処理プレート, イムノアッセイプレート, 細胞培養処理プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
black plate
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3724
最大容量
12.5 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
8 μL
black
適合性
suitable for (fluorescent; luminescent assays)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 低バックグラウンド蛍光と強化された信号強度による信号の優れたダイナミックレンジ
  • 極めて平坦なため、プレート内およびプレート間のばらつきが最小化されます。
  • 平底のウェルは、自動化された分注器に適合します。
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性を持ち、受動的相互作用により生体分子と結合します。
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に主に適しています。(結合能力は約100~200 ng IgG/cm2)
  • 作業容量:10 μL以下
Corning1536ウェルプレート
  • 1536ウェルのポリスチレン製プレート
  • 低バックグラウンド蛍光、最小限の光散乱、およびクロストークの減少
  • 低バックグラウンド蛍光と強化された信号強度による信号の優れたダイナミックレンジ
  • ウェル間クロストークを防ぐ不透明な壁
  • ウェルの平底は極めて平坦なため、プレート内およびプレート間のばらつきを最小化
  • 空気の取り込みが少なく、CVおよびZ係数を改善した丸底のウェル
  • 感度を向上させるために上げたウェル底部
  • 4辺に設けられた液溜めが機器のコンタミネーションを防止
  • 蛍光アッセイおよび発光アッセイに適しています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.