物質
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Corning 3576
最大容量
112 μL
サイズ
384 wells
有効容積
80 μL
色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 発光分析におけるウェル間のクロストークを抑える設計
- 使用時の推奨容量は20~80 μL
- 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
- 中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子のうちイオン基や疎水部を有するものが高結合性表面に結合
- 結合能は約400~ 500 ng IgG/cm2
- 免疫アッセイに最適
注:CLS3703の代替品としてお勧めします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)