CLS3574
Corning® NBS™ 384 well microplates
surface treatment, Non-binding Surface, white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 ウェルプレート(低容量), 384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
おすすめの製品
物質
flat bottom
flat bottom wells white
polystyrene
square white wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3574
最大容量
112 μL
サイズ
384 wells
有効容積
80 μL
色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS™ (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®NBS™ 384ウェルプレート
非結合性表面(NBS)™のマルチウェルプレートはポリマー表面(PS)を改質したポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面を持っているため、生物学的相互作用を最小限に抑えるとともにS/N比を向上させます。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は20~80 μL
非結合性表面(NBS)™のマルチウェルプレートはポリマー表面(PS)を改質したポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面を持っているため、生物学的相互作用を最小限に抑えるとともにS/N比を向上させます。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は20~80 μL
- 白壁プレートは、発光アッセイでのウェル間クロストークを抑えるように設計されています
- 使用時の推奨容量は20~80 μL
- 平坦度の向上により低く抑えられたプレート内、プレート間のCV。
- Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS(非結合性表面)」を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制
- 低濃度溶液におけるタンパク質および核酸の結合防止、アッセイのS/N比向上に最適
- 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
- 感度が向上した最近のアッセイやプレートリーダーに最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)