Merck
CLS3571
Corning® 384ウェルイムノアッセイプレート、蓋無し
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 10
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質:
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
square black wells
最大容量:
112 μL
112 μL
サイズ:
384 wells
384 wells
有効容積:
80 μL
80 μL
物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
square black wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3571
最大容量
112 μL
112 μL
サイズ
384 wells
384 wells
有効容積
80 μL
80 μL
black
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
自己蛍光を抑え、シグナル/バックグラウンド比を高め、CVを小さくする黒壁プレート。
• 平坦度が向上し、プレート内とプレート間のCVが小さい
• 総容量112 μLの平底タイプ
• 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
• 細胞接着に最適なTC処理済み
• コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
• ガンマ線で滅菌しており、非発熱性の試験済み
• 今日の感受性の高いアッセイやプレートリーダーに最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Katherine S Forsyth et al.
PLoS pathogens, 16(8), e1008685-e1008685 (2020-08-04)
Smallpox and monkeypox pose severe threats to human health. Other orthopoxviruses are comparably virulent in their natural hosts, including ectromelia, the cause of mousepox. Disease severity is linked to an array of immunomodulatory proteins including the B22 family, which has