Merck
CLS3570
Corning® 384ウェルイムノアッセイプレート、蓋無し
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 10
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3570
最大容量
112 μL
112 μL
サイズ
384 wells
有効容積
80 μL
80 μL
white
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® 384 well microplate, low flange with lid polystyrene white flat bottom plates minimize well-to-well crosstalk during luminescent assays.
  • Matrix active group and tissue culture-treated for optimal cell attachment.
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
  • Ideal for today′s more sensitive assays and plate readers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。