Merck
CLS354600
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 100 mm
別名:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
特徴
lid
包装
pkg of 10 ea (1 pack )
メーカー/製品名
Corning 354600
直径
100 mm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)