安全性情報
CLS354577
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 4 well
別名:
slides, chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
包装
pkg of 12 ea (3 packs )
メーカー/製品名
Corning 354577
キャパシティ
4 well
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354577:
試験成績書(COA)