Key Documents
S6690
Sigma-Aldrich
Nunc® Lab-Tek® II - CC2チェンバースライドシステム
4 wells, glass slide, 1.7 cm2/well, sterile
別名:
チャンバースライド, 細胞培養チャンバー, 顕微鏡スライド, 顕微鏡用スライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
colorless
polystyrene chamber
無菌性
sterile
sterile
特徴
CE marked
メーカー/製品名
Nunc 154917
包装
pkg of carton of 16
ウェル面積
1.7 cm2
ウェル
4
有効容積
0.5-1.0 mL
適合性
suitable for (cell culture; optimal for culturing fastidious cells (e.g. neurons))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® Lab-Tek II® - CC2チャンバースライドシステム
  • ポリリジン様の化学的コートを施したガラススライド上の増殖表面
  • 注意を要する細胞(例えばニューロン)にも最適な結合位置を提供
  • 冷蔵しなくても増殖表面の安定を維持
  • ライトブルーの曇りガラス部分は書き込み領域
  • 各パックにスライドセパレータ付き
  • CEマーク
法的情報
CC2 is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries