安全性情報
CLS354515
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質:
flat bottom clear wells
ウェルサイズ:
6 wells
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
物質
flat bottom clear wells
特徴
lid
包装
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
メーカー/製品名
Corning 354515
ウェルサイズ
6 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CLS354515:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)