Merck
ANV00097
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
分子量:
214.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](N)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+
InChI Key
FEYLUKDSKVSMSZ-DTORHVGOSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
ANV00097-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)