Merck
CLS3544
Corning® 384 well microplate, low volume
NBS (non-binding surface), black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 ウェルプレート(低容量), 384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質:
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
round clear wells
ウェル有効容積:
5-40 μL
ウェル:
384 wells , low volume
物質
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
round clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3544
ウェル有効容積
5-40 μL
ウェル
384 wells , low volume
black
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 丸型のウェルデザインで透明平底
  • ウェル底部からプレート底部までの高さは2.8 mm
  • 総ウェル容量は50 μL、使用時の推奨容量は5~40 μL。
  • プレートの基部が高く、自動システムでの使用やバーコードの貼付が可能
  • Molecular Devicesによりプレートリーダー「FLIPR」での使用について確証済み。外側ウェルの位置が揃っておりFLIPRで良好な観察が可能。
  • 384ウェルフォーマットでの小規模な蛍光ホモジニアスアッセイに最適
  • Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS(ノンバインディングサーフェス)」を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)