安全性情報
CLS354240
Corning® Cell-Tak(TM) Cell and Tissue Adhesive
pack of 1 mg
別名:
Tissue adhesive
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116155
NACRES:
NA.7
包装
pack of 1 mg
メーカー/製品名
Corning 354240
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive, 1 mg, is used to attach cells or tissue sections to many types of surfaces, including plastic, glass, metal, FEP Polymer, and biological materials.
Quality
Dopa: Protein ratio > 0.05
Source
Polyphenolic proteins secreted by Mytilus edulis
Molecular Weight
110-140 kD
Preparation and Storage
Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze.
Handling
Recommended concentration - 1-5 μg/cm² of growth surface depending on cell type (guidelines for coating included with product).
Formulation
As a liquid in 5% acetic acid
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLS354240-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)