Key Documents
CLS3542
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 50
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Corning 3542
ウェル容積
50 μL
ウェル有効容積
5-40 μL
ウェル
384 wells , low volume
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.