CLS354150
Corning® BioCoat™ (Matrigel®) Angiogenesis System: Microplate
well size 96 wells, clear black wells
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質:
clear black wells
ウェルサイズ:
96 wells
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid: no
おすすめの製品
物質
clear black wells
特徴
lid: no
包装
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
メーカー/製品名
Corning 354150
ウェルサイズ
96 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)