Merck
CLS352017
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap: no, sterile, case of 1000
別名:
culture tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.13
物質
round polystyrene
無菌性
sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1000
メーカー/製品名
Corning 352017
キャパシティ
14 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Liquid Handling
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)