Merck
CLS3520
Corning® Netwells® accessories
carrier kit 15 mm
別名:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear plastic
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 8 ea
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Corning 3520
サイズ
12 wells
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 Netwell inserts per carrier
  • Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)