Merck
CLS3508
Corning® 96ウェルフィルタープレート、0.2um PVDFフィルター
96 well plate w/ 0.2 PVDF filter membrane, polystyrene, non-sterile, clear, 50/cs
別名:
96ウェルフィルタープレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
clear wells
polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
membrane: glass fiber filter plate
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3508
サイズ
96 wells , 96 well filter plate
clear
適合性
suitable for (protein kinase, resin-based separation assays; plasmid isolation, DNA purification, or receptor/ligand binding assays )
詳細
Corning 96ウェルプレート、0.2μmPVDFフィルタープレート
  • 低結合親水性PVDFメンブランフィルタープレート、96ウェルフォーマット
  • オーバーモールド製造工程により、プレート中の個々のフィルターディスクを包んでおり、各ウェルの完全性を100%保証しています。
  • フィルタープレートのノズルデザインにより、交差汚染を予防できます。
  • フィルタープレートは、側壁の構造が頑丈であるため、自動化(HT)アプリケーションに適しています。
  • ワイドスカートプレートデザインであるため、バーコードを簡単に付けられます。
  • プロテインキナーゼ、樹脂を用いた分離アッセイ、プラスミド単離、DNA精製、受容体/リガンド結合アッセイなどに適しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.