Merck
Z688681
Nunc® DeepWell 96 well plates
20 μm pore size pore size, glass fiber membrane on top of PET frit non-treated, non-sterile, clear, polypropylene, case of 50
別名:
96ウェルフィルタープレート, 96ディープウェルフィルタープレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
product name
Nunc® 96 DeepWell フィルタープレート, well maximum volume 1.3 mL, size 96 wells
物質
colorless polypropylene
polypropylene (without filter)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt: no
包装
case of 50
メーカー/製品名
Nunc 278011
キャパシティ
1.3 mL
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
1.3 mL
有効容積
1 mL
ポアサイズ
20 μm
適合性
suitable for (purification of high quality plasmid DNA or PCR products; high throughput sample processing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® 96 DeepWellフィルタープレート(1.3 mL)
Nunc 96 DeepWellフィルタープレートは、高品質のプラスミドDNAやPCR産物の精製に適しており、ハイスループットなサンプルプロセシング用に特に設計されています。また、真空濾過法、遠心分離法、陽圧法にも用います。
  • 高品質のプラスミドDNAやPCR産物の効果的な精製用
  • ハイスループットなサンプルプロセシング用に特に設計
  • スタンダードな96ウェルの形状に合致
  • 化学薬品耐性と機械的強度を備えたポリプロピレン製
  • 真空濾過法、遠心分離法、陽圧法に適合
  • フリット化したプレートのポリエチレンテレフタレート(PET)製フリットの細孔径は20 μm
  • グラスファイバープレートにはPET製フリット、DNA結合用の2層のグラスファイバーメンブランが付属
  • プレート壁共有の配置により、プレートの高さが抑えられ、ウェルが幅広くなったため、これまでより迅速なプロセシング、高収量、目詰まりの減少を実現
  • 精製したDNAは、シークエンシングや制限酵素消化など下流の用途に適合
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries