Key Documents
CLS339711L
Pyrex® 47mmマイクロフィルターアセンブリー用目盛り付き漏斗
capacity 1 L
別名:
pouring funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
glass housing
特徴
graduation
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning
キャパシティ
1 L
漏斗容量
1000 mL
ネック直径
33-41 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.