Merck
CLS3374
Corning® HTS Transwell® 96 ウェル透過サポート
HTS Transwell-96 Permeable Support with 8.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 2/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
インサートサイズ:
0.08 mL
膜サイズ:
4.26 mm
膜厚:
10.0 μm
サイズ:
96 wells
表面積:
0.14 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積:
0.235 mL
物質
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3374
インサートサイズ
0.08 mL
膜サイズ
4.26 mm
膜厚
10.0 μm
サイズ
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.235 mL
clear plate
ポアサイズ
8.0 μm pore size
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 96ウェルのアレイに透過性のサポート(インサート)を追加し、自動システムでの使用に適した硬質トレイを組み合わせた「HTS Transwell®-96ウェル透過性サポート」
  • 構成(1箱につき以下の構成部品2セット):Transwell®-96透過性サポート(インサート)、レシーバープレート((96ウェル。増殖または分析の工程で使用)、滅菌済みフタ1枚
  • 孔径8.0 μmのPET(ポリエステル)膜
  • 増殖表面/遊走面の面積:0.143 cm²(他ブランド同等品比20~50%増)
  • 上部と下部側面とに広口のポートを配置
  • マルチチャネルフィーダーポート、グリップしやすい表面材質、バーコード対応により自動培養システムに最適
  • すべての膜は細胞接着用に表面処理
  • レシーバープレートは未処理
  • フタによって蒸発を最小限に抑え、コンタミネーションを防止
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Xiang Jin et al.
Oncology letters, 18(2), 1218-1224 (2019-08-20)
Cervical carcinoma high-expressed long non-coding RNA (lncRNA) 1 (lncRNA-CCHE1) serves an oncogenic role in cervical and liver cancer. The present study aimed to explore the role of CCHE1 in pancreatic adenocarcinoma. CCHE1 expression was detected by reverse transcription-quantitative polymerase chain